주요 문서
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D4(CO2C2D5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)