주요 문서
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩280,039
₩280,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩280,039
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
NACRES:
NA.22
₩280,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.4374
density
0.99954 g/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
InChI key
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F
Flash Point (°C)
83 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)