주요 문서
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
288.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: click chemistry
density
1.129
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
InChI key
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)