주요 문서
901001
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid
≥97%
동의어(들):
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩576,216
₩576,216
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩576,216
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩576,216
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder or crystals
mp
181 °C
작용기
carboxylic acid
ester
SMILES string
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid is a tertiary carboxylic acid that can undergo iododecarboxylation using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin (DIH) as both reaction initiator and iodine source under irradiative conditions. This product was previously listed as BML00136.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-Free Efficient, General and Facile Iododecarboxylation Method with Biodegradable Co-Products.
Kulbitski K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(9), 1438-1442 (2011)