900770
Berkessel ligand
98%
동의어(들):
2′,3′,4′,5′,6′-Pentafluoro-3-({(E)-[(1R,2S)-2-{[(2′,3′,4′,5′,6′-pentafluoro-2-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]amino}cyclohexyl]imino}methyl)[1,1′-biphenyl]-2-ol, cis-1,2-Diaminocyclohexane salalen ligand, cis-DACH salalen ligand, Bis(pentafluorophenyl) salalen ligand
크기 선택
분석
98%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reagent type: ligand
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(ccc2)CN[C@@H]3[C@@H](CCCC3)\N=C\c4c(c(ccc4)c5c(c(c(c(c5F)F)F)F)F)O)O)F)F
InChI
1S/C32H22F10N2O2/c33-21-19(22(34)26(38)29(41)25(21)37)15-7-3-5-13(31(15)45)11-43-17-9-1-2-10-18(17)44-12-14-6-4-8-16(32(14)46)20-23(35)27(39)30(42)28(40)24(20)36/h3-8,11,17-18,44-46H,1-2,9-10,12H2/b43-11+/t17-,18+/m1/s1
InChI key
NLJCGFOPEQFWQJ-XOZUKITKSA-N
애플리케이션
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터