주요 문서
900598
Sigma-Aldrich
(4-(Bromomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
동의어(들):
Bromo benzophenone alkyne, Probe building block
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩453,705
₩453,705
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩453,705
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H13BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
329.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
₩453,705
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(CBr)C=C2
InChI key
WZAMAERFZALJSY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.