주요 문서
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩787,031
₩787,031
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩787,031
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17N
CAS Number:
Molecular Weight:
175.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
₩787,031
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
mp
46.2 °C
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
InChI key
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
애플리케이션
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)