문서
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
85.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
광학 활성
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
refractive index
n20/D 1.4354
bp
97-99 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
45.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter