문서
900369
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C12H14O7
Molecular Weight:
309.25
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
InChI key
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Relative stereochemistry
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable