주요 문서
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3D2H5NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
123.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥98% D
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+2
SMILES string
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)