주요 문서
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩687,358
₩687,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩687,358
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D5H29O5
Molecular Weight:
371.52
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
₩687,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
형식
neat
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)