주요 문서
900078
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Sodium deoxytaurocholate-2,2,4,4,11,11-d6, Taurodeoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩1,345,180
₩1,345,180
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩1,345,180
About This Item
Linear Formula:
C26D6H38NO6S · Na
Molecular Weight:
527.72
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.12
₩1,345,180
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)