주요 문서
900029
Sigma-Aldrich
Polyphthalaldehyde
Linear
동의어(들):
PPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C8H6O2)n
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
분자량
average Mn 5000-8000
PDI
<2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping