주요 문서
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
동의어(들):
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
Beilstein:
6844478
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left