문서
77213
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in toluene (NMR)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3CH2COOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.12
Beilstein:
4247209
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solution
반응 적합성
reaction type: click chemistry
농도
~25% in toluene (NMR)
SMILES string
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI key
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F
Flash Point (°C)
7 °C