주요 문서
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
452.50
Beilstein:
353504
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98.0% (CH)
mp
293-297 °C
SMILES string
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)