주요 문서
86876
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium fluoride on Silica gel
extent of labeling: ~1.5 mmol/g F- loading
동의어(들):
TBAF on silica gel, ‘Fluoride’ on silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
라벨링 범위
~1.5 mmol/g F- loading
기타 정보
Non hygroscopic, supported, ready-to-use source of "naked" fluoride ion; it is used in analogy to the unsupported reagent[1][2][3]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J.H. Clark
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 789-789 (1978)
A. Ricci et al.
Tetrahedron Letters, 23, 577-577 (1982)
A. Gambacorta et al.
Synthetic Communications, 19, 2441-2441 (1989)