주요 문서
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride hemihydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247-249 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
InChI key
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
호환 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)