주요 문서
855669
Sigma-Aldrich
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩66,381
25 G
₩226,345
₩66,381
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩66,381
25 G
₩226,345
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
Beilstein:
3594395
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,381
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
crystals
광학 활성
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the