문서
852422
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12IN5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
377.14
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
95%
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChI key
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N