주요 문서
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindoline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
crystals
mp
175-176 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)