주요 문서
83062
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
tert-Butyl 3-[2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate, tert-Butyl triethylene glycol-O-propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩403,260
₩403,260
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩403,260
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26O6
CAS Number:
Molecular Weight:
278.34
Beilstein:
7638988
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩403,260
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.446
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
InChI key
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
기타 정보
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)