주요 문서
82164
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyloxy)benzaldehyde
>97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
Beilstein:
5499455
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
>97.0%
양식
liquid
불순물
≤2% free acid
색상
clear yellow-green
refractive index
n20/D 1.534
density
1.023 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
VWSFZYXXQDKXKQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)