주요 문서
809659
Sigma-Aldrich
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
동의어(들):
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩570,633
₩570,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩570,633
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D3H8NO3·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
208.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩570,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥96% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white to off-white
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.[1][2]
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
애플리케이션
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Spectral diagnostics of the interaction between pyridoxine hydrochloride and bovine serum albumin in vitro
Zhang H, et al.
Molecular Biology Reports, 35(4), 699-705 (2008)
Electrochemical behaviour of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) at carbon paste electrode modified with crown ethers
Desai PB, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 12(9), 1067-1075 (2008)