주요 문서
808342
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6), Syringaldehyde-(phenyl-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C3H10O4
Molecular Weight:
188.13
UNSPSC 코드:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
SMILES string
O[13C]1=[13C](OC)[13CH]=[13C](C=O)[13CH]=[13C]1OC
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)