주요 문서
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
동의어(들):
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
flakes
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)