주요 문서
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
동의어(들):
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H6O3
Molecular Weight:
103.08
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
InChI key
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)