주요 문서
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
74.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
95 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
99 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
InChI key
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)