문서
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
동의어(들):
PLGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
degradation timeframe: <3 months
Quality Level
형태
crystals
분자량
Mw 45,000 g/mol
구성
lactide:glycolide, 50:50
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
특징 및 장점
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
물리적 형태
Biocompatible, biodegradable polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable