주요 문서
802425
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,10-phenanthroline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩129,311
₩129,311
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩129,311
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩129,311
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
mp
160-165 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrC1=NC2=C(N=CC=C3)C3=CC=C2C=C1
InChI
1S/C12H7BrN2/c13-10-6-5-9-4-3-8-2-1-7-14-11(8)12(9)15-10/h1-7H
InChI key
ZRJUDAZGVGIDLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Brominated phenanthroline can be synthesized via a method reported by Baran and coworkers using a two-step protocol through N-Oxide formation using m-CBPA (Aldrich 273031) and bromination using TBAB (Sigma-Aldrich 426288) and p-Toluenesulfonic anhydride (Aldrich 259764).
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)