문서
429031
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
동의어(들):
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
>85.0% (HPLC)
Quality Level
형태
powder or chunks
구성
Dye content, ≥30%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable