주요 문서
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
92.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
SMILES string
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI key
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)