주요 문서
804363
Sigma-Aldrich
Potassium 4-anisoyltrifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩296,279
₩296,279
예상 입고일2025년 8월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩296,279
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BF3KO2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩296,279
예상 입고일2025년 8월 20일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
SMILES string
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1.[K]
InChI
1S/C8H7BF3O2.K.H/c1-14-7-4-2-6(3-5-7)8(13)9(10,11)12;;/h2-5H,1H3;;
InChI key
VXVQBCXLJYVTDZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Acyltrifluroborates (KAT′s) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.