주요 문서
556394
Sigma-Aldrich
Tris[4-(diethylamino)phenyl]amine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩63,336
₩63,336
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩63,336
About This Item
Linear Formula:
[(C2H5)2NC6H4]3N
CAS Number:
Molecular Weight:
458.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩63,336
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3)N(CC)CC
InChI
1S/C30H42N4/c1-7-31(8-2)25-13-19-28(20-14-25)34(29-21-15-26(16-22-29)32(9-3)10-4)30-23-17-27(18-24-30)33(11-5)12-6/h13-24H,7-12H2,1-6H3
InChI key
HWNGZPYALGWORF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intermediate for photochromic dye. Hole transporting material.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Ahmad Arar et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-23)
Redox initiating systems (RISs) are highly worthwhile for polymerization in mild conditions (at room temperature-RT) without external thermal or light activation. With high performance redox initiating systems RIS, the free radical polymerization FRP can even be carried out under air