주요 문서
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
211.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
SMILES string
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)