주요 문서
794252
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩563,224
₩563,224
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩563,224
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H13NO
Molecular Weight:
223.27
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩563,224
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
SMILES string
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Product was reported as an intermediate toward the synthesis of acridine-containing 1, 2-dioxetanes which have been utilized as thermochemiluminescence labels in bioanalysis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.