주요 문서
791822
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylbiguanide-13C4,15N5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4H1115N5 HCl
Molecular Weight:
174.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+9
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH][13C]([15N]([13CH3])[13CH3])=[15NH])=[15NH].Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-GNXMHKIVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)