주요 문서
790834
Sigma-Aldrich
Heptanol-d16
99 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)5CD2OD
Molecular Weight:
132.30
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
InChI key
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
168.8 °F
Flash Point (°C)
76 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)