주요 문서
790699
Sigma-Aldrich
(3S,4S)-(-)-2,5-Dimethyl-3,4-hexanediamine dihydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H20N2 · 2HCl
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
mp
250-260 °C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
InChI key
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)