주요 문서
779253
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
4-Fluorophenyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩222,996
₩222,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩222,996
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4FN3
CAS Number:
Molecular Weight:
137.11
Beilstein:
1939307
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩222,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-18.4 °F
Flash Point (°C)
-28 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Smalley, R. K. and Suschitzky, H.
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.