문서
790605
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzylidene-α-D-galactopyranoside
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
282.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D +160°, c = 0.5% in methanol
mp
153-158 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
InChI key
VVSWDMJYIDBTMV-CQMHSGHYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable