주요 문서
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
동의어(들):
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩805,301
₩805,301
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩805,301
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
235.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.22
₩805,301
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
mp
190-200 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)OC)C(=O)C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)