주요 문서
78239
Sigma-Aldrich
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩233,044
₩233,044
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩233,044
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
2501477
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩233,044
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
refractive index
n20/D 1.517
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
기타 정보
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin[1][2][3]; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate[4]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)