문서
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
98%
동의어(들):
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
183.00
Beilstein:
4366680
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97.5-102.5% (qNMR)
98%
형태
powder
광학 활성
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
SMILES string
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI key
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable