주요 문서
779652
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H16Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
472.17
Beilstein:
4712472
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
lumps
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI key
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)