주요 문서
779628
Sigma-Aldrich
(R)-4-tert-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-2-oxazoline
≥97%
동의어(들):
(2S)-1-[(4R)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Naud ligand SL-N004-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H30FeNOP
CAS Number:
Molecular Weight:
495.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
779628 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥97%
양식
powder
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m0../s1
InChI key
PIKHGGNXFQMMMR-IKXQUJFKSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)