Key Documents
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.5% (HPLC)
96%
형태
solid
광학 활성
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
작용기
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)