주요 문서
778974
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-tert-Butylphosphinoyl]-2-[(S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene
≥97%
동의어(들):
(1S)-1-[(S)-(1,1-Dimethylethyl)phosphinyl]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J681-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H32FeOP2
CAS Number:
Molecular Weight:
502.35
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
양식
powder
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H27OP2.C5H5.Fe/c1-18(21-16-11-17-22(21)26(24)23(2,3)4)25(19-12-7-5-8-13-19)20-14-9-6-10-15-20;1-2-4-5-3-1;/h5-18,26H,1-4H3;1-5H;/t18-;;/m0../s1
InChI key
LOIKSPAEIVMSHK-NTEVMMBTSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)