문서
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
동의어(들):
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H16Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
472.17
Beilstein:
4712473
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
SMILES string
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI key
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable