주요 문서
777773
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
동의어(들):
6-Amino-2-picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
310-319 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=CC=CC(N)=N1)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI key
NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)